Learn More
Éster etílico del ácido clorosulfonil acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorosulfonyl Acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 55896-93-0 |
| Fórmula molecular | C4 H7 Cl O4 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ethoxycarbonylmethanesulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7ClO4S/c1-2-9-4(6)3-10(5,7)8/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CS(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-clorosulfonilacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.614 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.975 |