Learn More
Ácido clorosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10512851 500mL. Frasco de vidrio 500 ML
10319170 100 ml Frasco de vidrio 100 ML
10053740 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10397853 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10512851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304495000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.30€
    47.65€ / 500 ml
    Ahorro 6.65€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7790-94-5 | ClHO3S | 116.515 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-94-5
Clave InChI XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
PubChem CID 24638
Nombre IUPAC ácido clorosulfúrico
SMILES OS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorosulfonic acid
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 500mL.
Fórmula molecular ClHO3S
Fórmula lineal ClSO3H
Forma física Líquido oleoso, fumante en el aire
Número UN 1754
Fieser 01,140; 02,70; 06,121
Índice Merck 15, 2168
Peso molecular (g/mol) 116.515
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.52
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorosulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.