Learn More
Ácido clorosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10053740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10053740 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10319170 100 ml Frasco de vidrio 100 ML
10512851 500mL. Frasco de vidrio 500 ML
10397853 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10053740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304490010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.45€
    75.65€ / 1 litros
    Ahorro 14.80€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7790-94-5 | ClHO3S | 116.515 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-94-5
Clave InChI XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
PubChem CID 24638
Nombre IUPAC ácido clorosulfúrico
SMILES OS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorosulfonic acid
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular ClHO3S
Fórmula lineal ClSO3H
Número UN 1754
Cantidad 1 l
Fieser 01,140; 02,70; 06,121
Forma física Líquido oleoso, fumante en el aire
Índice Merck 15, 2168
Peso molecular (g/mol) 116.515
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.52
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorosulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.