Learn More
Cloroquina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroquine |
| CAS | 54-05-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H26 Cl N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine, (±)-Chloroquine, 7-Chloro-4-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]quinoline, Aralen, Artrichin, Bipiquin, Capquin, Chloraquine, Chlorochin, Chlorolex, loquin, E-Vivax, Hcqs, Maliago, NSC 187208, Nivaquinp, Premoquine, RP 3377, Reumachlor, Ronaquine, Rosq, ST 121, ST 121 (Pharmaceutical), Sequin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-N-(7-cloroquinolin-4-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 319.87 |
| Mostrar más |