Learn More
Sulfato de cloroquina, TRC
Código de producto. 17940535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17940535 100 mg 100 miligramos
17913915 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17940535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC380315100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6823-83-2
Fórmula molecular C18H26ClN3.H2O.H2O4S
Peso molecular (g/mol) 435.97
Sinónimo Chloroquine sulfate, N4-(7-chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine sulfate
Nombre IUPAC 4-N-(7-cloroquinolina-4-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina; ácido sulfúrico; hidratar
SMILES O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroquine sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26ClN3.H2O4S.H2O/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;1-5(2,3)4;/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.1595
Porcentaje de pureza >95%