Learn More
Sulfato de cloroquina monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 30052072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30052072 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30052072 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1868.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfato de cloroquina monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroquine sulfate
CAS 6823-83-2
Nombres de analitos o componentes Chloroquine sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H26 Cl N3 . H2 O . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Chloroquine sulfate, N4-(7-chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26ClN3.H2O4S.H2O/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;1-5(2,3)4;/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4);1H2
SMILES O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 4-N-(7-cloroquinolin-4-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina;ácido sulfúrico;hidrato
Peso molecular (g/mol) 435.97
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.1595 g/mol