Learn More
Fosfato de cloroquina, Mikromol™
Descripción
Fosfato de cloroquina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroquine Phosphate |
| CAS | 50-63-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Chloroquine Phosphate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H26 Cl N3 . 2 H3 O4 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Chloroquine phosphate, N4-(7-chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine bis(dihydrogen phosphate), 1,4-Pentanediamine, N4-(7-chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-, phosphate (1:2), Quinoline, 7-chloro-4-[(4-diethylamino-1-methylbutyl)amino]-, diphosphate, Quinoline, 7-chloro-4-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-, phosphate (1:2), (±)-Chloroquine diphosphate, 3377RP, 7-Chloro-4-[(4'-diethylamino-1-methylbutyl)amino]quinoline diphosphate, Alexoquine, Aralen diphosphate, Aralen phosphate, Arechin, Avloclor, Bemaphate, Chingamin, Chingamin phosphate, Chlorochin diphosphate, Chloroquin diphosphate, Chloroquine dihydrogen phosphate (1:2), Chloroquine diphosphate, Chloroquine phosphate, Cidoquine, Delagil, Gontochin phosphate, Imagon, Khingamin, Maladrin, Malaquin, NSC 14050, Nivaquine B, Quingamine, Quivaclor, Resochin, Resoquine, SN 7618, Sanoquin, Tanakan, Tanakan (antimalarial), Tresochin, WR 1522, dl-Chloroquine diphosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | 4-N-(7-cloroquinolin-4-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina;ácido fosfórico |
| Mostrar más |