Learn More
Chloroquine phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16447386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16447386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16447386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17589
MedChemExpress Chloroquine phosphate is an antimalarial and anti-inflammatory agent widely used to treat malaria and rheumatoid arthritis. Chloroquine phosphate is an autophagy and toll-like receptors (TLRs) inhibitor. Chloroquine phosphate is highly effective in the control of SARS-CoV-2 (COVID-19) infection in vitro (EC50=1.13 μM).
Chloroquine phosphate is an antimalarial and anti-inflammatory agent widely used to treat malaria and rheumatoid arthritis. Chloroquine phosphate is an autophagy and toll-like receptors (TLRs) inhibitor. Chloroquine phosphate is highly effective in the control of SARS-CoV-2 (COVID-19) infection in vitro (EC50=1.13 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroquine phosphate
Forma física Powder
CAS 50-63-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H32ClN3O8P2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad H2O : ≥ 33 mg/mL (63.97 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O.CC(NC1=CC=NC2=CC(Cl)=CC=C12)CCCN(CC)CC
Peso molecular (g/mol) 515.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.86
Porcentaje de pureza 99.31%