Learn More
Fosfato de cloroquina, LoGiCal
Código de producto. 30460232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460232 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460232 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1055.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroquine Phosphate
CAS 50-63-5
Nombres de analitos o componentes Chloroquine Phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H26 Cl N3 . 2 H3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chloroquine phosphate, N4-(7-chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine bis(dihydrogen phosphate), 1,4-Pentanediamine, N4-(7-chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-, phosphate (1:2), Quinoline, 7-chloro-4-[(4-diethylamino-1-methylbutyl)amino]-, diphosphate, Quinoline, 7-chloro-4-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-, phosphate (1:2), (±)-Chloroquine diphosphate, 3377RP, 7-Chloro-4-[(4'-diethylamino-1-methylbutyl)amino]quinoline diphosphate, Alexoquine, Aralen diphosphate, Aralen phosphate, Arechin, Avloclor, Bemaphate, Chingamin, Chingamin phosphate, Chlorochin diphosphate, Chloroquin diphosphate, Chloroquine dihydrogen phosphate (1:2), Chloroquine diphosphate, Chloroquine phosphate, Cidoquine, Delagil, Gontochin phosphate, Imagon, Khingamin, Maladrin, Malaquin, NSC 14050, Nivaquine B, Quingamine, Quivaclor, Resochin, Resoquine, SN 7618, Sanoquin, Tanakan, Tanakan (antimalarial), Tresochin, WR 1522, dl-Chloroquine diphosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC 4-N-(7-cloroquinolin-4-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina;ácido fosfórico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 515.86
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.1353 g/mol