Learn More
Sal de Difosfato de Cloroquina, TRC
Código de producto. 17934815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934815 100 mg 100 miligramos
17912575 10 mg 10 miligramos
17902675 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17934815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC379965100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-63-5
Fórmula molecular C18 H26 Cl N3 . 2 H3 O4 P
Peso molecular (g/mol) 515.86
Sinónimo Quinoline, 7-chloro-4-[(4-diethylamino-1-methylbutyl)amino]-, diphosphate (6CI), Quinoline, 7-chloro-4-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-, phosphate (1:2) (8CI), (±)-Chloroquine diphosphate, 3377RP, 7-Chloro-4-[(4'-diethylamino-1-methylbutyl)amino]quinoline diphosphate, Alexoquine, Aralen diphosphate, Aralen phosphate, Arechin, Avloclor, Bemaphate, Chingamin, Chingamin phosphate, Chlorochin diphosphate, Chloroquin diphosphate, Chloroquine dihydrogen phosphate (1:2), Chloroquine diphosphate, Chloroquine phosphate, Cidoquine, Delagil, Gontochin phosphate, Imagon, Khingamin, Maladrin, Malaquin, NSC 14050, Nivaquine B, Quingamine, Quivaclor, Resochin, Resoquine, SN 7618, Sanoquin, Tanakan, Tanakan (antimalarial), Tresochin, WR 1522, dl-Chloroquine diphosphate
Nombre IUPAC 4-N-(7-cloroquinolin-4-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina;ácido fosfórico
SMILES CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroquine Phosphate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.1353