Learn More
Sal de difosfato de cloroquina, 99,6 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11456331 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456331 250 g 250 g
11446331 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456331 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219391983
CAS 50-63-5
Fórmula molecular C18H32ClN3O8P2
Peso molecular (g/mol) 515.86
Número MDL MFCD00069852
Clave InChI QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
Nombre IUPAC 4-N-(7-cloroquinolin-4-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina;ácido fosfórico
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroquine diphosphate salt
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.996
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.9
Forma física Polvo cristalino