Learn More
Sal de difosfato de cloroquina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456399 25 g 25 g
15466399 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64459.14
Solicitar formato a granel o personalizado
La sal de difosfato de cloroquina, n.º de CAS 50-63-5, es un miembro de la familia de quinolonas que se considera un intercalador de ADN.Muestra actividades antimaláricas, antiinflamatorias y antifilaricidas.
Chloroquine diphosphate salt is used to study the role of endosomal acidification in cellular processes, such as the signaling of intracellular TLRs. It can be used as DNA intercalator & to dissociate antigen antibody complexes without denaturing red blood cell antigens. Chloroquine showed very high antiviral activity against NiV but very little activity against the other viruses at concentrations lower than 20 μM.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de difosfato de cloroquina se utiliza para estudiar el papel de la acidificación endosómica en los procesos celulares, como la señalización de las TLR intracelulares. Se puede utilizar como intercalador de ADN y para disociar complejos de anticuerpos antigénicos sin desnaturalización de antígenos de glóbulos rojos.& La cloroquina mostró una actividad antiviral muy alta contra el NiV, pero muy poca actividad contra los otros virus a concentraciones inferiores a 20 µ M.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-63-5
Fórmula molecular C18H32ClN3O8P2
Peso molecular (g/mol) 515.86
Número MDL MFCD00069852
Clave InChI QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Chloroquine diphosphate salt
Punto de fusión 213°C to 216°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 4223142
Índice Merck 14,2163
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC 4-N-(7-cloroquinolin-4-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina;ácido fosfórico
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.87
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroquine diphosphate salt
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Faroangivelser
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Skyddsangivelse
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroquine diphosphate salt
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.