Learn More
Cloropiramina Hidrocloruro, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Chloropyramine Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.1113 |
| Porcentaje de pureza | >95% |