Learn More
Chloropyramine hydrochloride
Código de producto. 15493129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493129 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15493129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60350.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6170-42-9 | C16H21Cl2N3 | 326.27 g/mol
Competitive reversible H-1 receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloropyramine hydrochloride
CAS 6170-42-9
Color Blanco
Fórmula molecular C16H21Cl2N3
Número MDL MFCD00079009
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,2162
Sinónimo chloropyramine hydrochloride, chloropyramine hcl, alergosan, nilfan, allergan s hydrochloride, chlorpiramin hydrochloride, halopyramine hydrochloride, chlorpyramin hcl, chlorpyramine hydrochloride, unii-fwa92z14nn
Clave InChI VEYWWAGBHABATA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)CCN(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=N1
Nombre IUPAC hydrogen N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]pyridin-2-amine chloride
Peso molecular (g/mol) 326.27
PubChem CID 80311
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.26
Forma física Crystalline Powder