Learn More
Clorhidrato de cloropiramina, Mikromol™
Código de producto. 17930416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17930416 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17930416 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1894.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de cloropiramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloropyramine Hydrochloride
CAS 6170-42-9
Nombres de analitos o componentes Chloropyramine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H20 Cl N3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Chloropyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-chlorophenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2-[(p-chlorobenzyl)[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-, monohydrochloride (8CI), Alergosan, Allergan S hydrochloride, Chloropyramine hydrochloride, Chloropyribenzamine hydrochloride, Halopyramine hydrochloride, NSC 409949, Sinopen hydrochloride, Suprastin hydrochloride, N-(beta-Dimethylaminoethyl)-N-(p-chlorobenzyl)-alpha-aminopyridine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC N'-[(4-clorofenil)metil]-N,N-dimetil-N'-piridin-2-iletano-1,2-diamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 326.26
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325,1113 g/mol