Learn More
Chloropyramine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Chloropyramine hydrochloride is a histamine receptor H1 antagonist which can also inhibit the biochemical function of VEGFR-3 and FAK.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloropyramine hydrochloride |
| CAS | 6170-42-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H21Cl2N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (306.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (91.95 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CN(C)CCN(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 326.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.26 |
| Mostrar más |