Learn More
Mezcla de cloropropan(di)oles 584 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloropropan-2-ol∣2,3-Dichloro-1-propanol∣3-Chloropropane-1,2-diol |
| CAS | 96-23-1, 616-23-9, 96-24-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,3-Dichloropropan-2-ol∣2,3-Dichloro-1-propanol∣3-Chloropropane-1,2-diol |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,3-Dichloropropan-2-ol 100 μg/mL∣2,3-Dichloro-1-propanol 100 μg/mL∣3-Chloropropane-1,2-diol 100 μg/mL |