Learn More
Cloropretadalafilo, TRC
Código de producto. 30134426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134426 500 mg 500 miligramos
30138439 1 g 1 g
17992865 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330125500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171489-59-1
Fórmula molecular C22 H19 Cl N2 O5
Peso molecular (g/mol) 426.85
Sinónimo 1H-Pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-, methyl ester, (1R,3R)-, 1H-Pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-, methyl ester, (1R,3R)- (9CI), 1H-Pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-, methyl ester, (1R-cis)-, (1R,3R)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid methyl ester, Chloropretadalafil, Methyl (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
Nombre IUPAC metilo (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(2-cloroacetil)-1,3,4,9-tetrahidropiriido[3,4-b]indol-3-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@H]1Cc2c([nH]c3ccccc23)[C@H](N1C(=O)CCl)c4ccc5OCOc5c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloropretadalafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19ClN2O5/c1-28-22(27)16-9-14-13-4-2-3-5-15(13)24-20(14)21(25(16)19(26)10-23)12-6-7-17-18(8-12)30-11-29-17/h2-8,16,21,24H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.0982
Porcentaje de pureza >95%