Learn More
Cloropretadalafilo (metil (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(cloroacetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido-[3,4-b]indol-3-carboxilato), LoGiCal
Código de producto. 30458882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458882 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458882 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0806.11
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloropretadalafil
CAS 171489-59-1
Nombres de analitos o componentes Chloropretadalafil
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C22 H19 Cl N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-, methyl ester, (1R,3R)-, 1H-Pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-, methyl ester, (1R,3R)- (9CI), 1H-Pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-, methyl ester, (1R-cis)-, (1R,3R)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid methyl ester, Chloropretadalafil, Methyl (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate, Chloropretadanafil
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19ClN2O5/c1-28-22(27)16-9-14-13-4-2-3-5-15(13)24-20(14)21(25(16)19(26)10-23)12-6-7-17-18(8-12)30-11-29-17/h2-8,16,21,24H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)[C@H]1Cc2c([nH]c3ccccc23)[C@H](N1C(=O)CCl)c4ccc5OCOc5c4
Nombre IUPAC (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(2-cloroacetil)-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-3-carboxilato de metilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 426.85
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.0982 g/mol