Learn More
Cloropreno 5000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311304 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311304 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010381ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroprene
CAS 126-99-8
Nombres de analitos o componentes Chloroprene
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C4 H5 Cl
Concentración 5000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Butadiene, 2-chloro-, 2-Chloro-1,3-butadiene, 2-Chloro-1,3-buatdiene, 2-Chlorobutadiene, Chloroprene, NSC 18589, β-Chloroprene
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5Cl/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H2
SMILES ClC(=C)C=C
Nombre IUPAC 2-clorobuta-1,3-dieno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 88.54
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.008 g/mol