Learn More
Chloroplatinic Acid Hexahydrate, Honeywell™
Código de producto. 15688040 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15688040 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 15688040 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor P57755G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Powder and chunks
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroplatinic acid hexahydrate
CAS 18497-13-7
Color Naranja
Cantidad 5 g
Fórmula molecular Cl6H14O6Pt
Fórmula lineal H2PtCl6 · 6H2O
Número MDL MFCD00149910
Número UN UN2507
Clave InChI PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Nombre IUPAC platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
Peso molecular (g/mol) 517.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.9g/mol
Envase Glass bottle