Learn More
Hexahidrato de ácido cloroplatínico, reactivo ACS, base de Pt al ≥ 37,50 %, Honeywell™
Código de producto. 15691770 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15691770 5 g Frasco de vidrio 5 g
15671770 1 g Frasco de vidrio 1 g
15681770 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15691770 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2060835G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
reactivo ACS, base de Pt al ≥ 37,50 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18497-13-7
Fórmula molecular Cl6H14O6Pt
Peso molecular (g/mol) 517.89
Número MDL MFCD00149910
Clave InChI PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC hexacloruro de hexahidrato de dihidrógeno de platino(4+)
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroplatinic Acid Hexahydrate
Forma física Powder
Cantidad 5 g
Fórmula lineal H2PtCl6 · 6H2O
Número UN UN2507
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.9g/mol
Porcentaje de pureza ≥37.50% (Pt basis)
Grado Reactivo ACS