Learn More
Ácido cloroplatínico, hexahidrato, ACS, MP Biomedicals
Código de producto. 11412812 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11412812 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11412812 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215250905
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroplatinic Acid
Nombre de nota Hexahydrate
CAS 18497-13-7
Cantidad 5 g
Fórmula molecular Cl6H14O6Pt
Número MDL MFCD00149910
Sinónimo Dihydrogen hexachloroplatinate
Clave InChI PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Nombre IUPAC hexacloruro de hexahidrato de dihidrógeno de platino(4+)
Peso molecular (g/mol) 517.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.09
Grado ACS
Densidad 2.430 g/mL