Learn More
Ácido cloroplatínico, hexahidrato, > 37,5 % Pt, uso con reactivos ACS, MP Biomedicals
Código de producto. 11402812 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11402812 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11402812 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215250901
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroplatinic Acid Hexahydrate
CAS 18497-13-7
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >37.50%Pt
Fórmula molecular Cl6H14O6Pt
Número MDL MFCD00149910
Sinónimo (Dihydrogen hexachloroplatinate)
Clave InChI PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Nombre IUPAC hexacloruro de hexahidrato de dihidrógeno de platino(4+)
Peso molecular (g/mol) 517.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.9
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CHLOROPLATINIC ACID
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroplatinic AcidHexahydrate