Learn More
Ácido cloroplatínico, 6-hidrato, cristal, BAKER ANALIZADO™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15548064 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Ampolla de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15548064 1 g Ampolla de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 15548064 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 289003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroplatinic Acid
Nombre de nota 6-Hydrate
CAS 18497-13-7
Envase Ampolla de vidrio
Fórmula molecular Cl6H14O6Pt
Número MDL MFCD00149910
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1L = 2.43kg
Clave InChI PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Nombre IUPAC platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
Peso molecular (g/mol) 517.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.92
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Forma física Crystals