Learn More
Cloropicrina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320452 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320452 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11500000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloropicrin
CAS 76-06-2
Nombres de analitos o componentes Chloropicrin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C Cl3 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nitrochloroform, Chloropicrin, Trichloronitromethane, Acquinite
Fórmula InChI InChI=1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7
SMILES [O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC tricloro(nitro)metano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 164.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.8995 g/mol