Learn More
Clorofillina, sal trisódica de cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493207 25 g 25 g
11483207 5 g 5 g
11403217 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16155.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 11006-34-1 | C34H31CuN4Na3O6
Chlorophyllin, coppered trisodium salt is used in the spectrophotometric determination of Ven- lafaxine hydrochloride. A hybrid photoelectrochemical biofuel cell is composed of a TiO 2 film conductive glass electrode sensitized by a copper chlorophyll trisodium salt. Visible light-sensitive gels were prepared by introducing a chromophore (trisodium salt of copper chlorophyllin) to thermosensitive gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la clorofillina, sal trisódica de cobre, se utiliza en la determinación espectrofotométrica del clorhidrato de venlafaxina. Una celda híbrida y fotoelectroquímica de biocombustible está compuesta por un electrodo de vidrio conductor de película de TiO 2 sensibilizado por una sal trisódica de clorofila de cobre. Se prepararon geles sensibles a la luz visibles introduciendo un cromóforo (sal trisódica de clorofila de cobre) en los geles termosensibles.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes fuertes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11006-34-1
Fórmula molecular C34H31CuN4Na3O6
Número MDL MFCD00012149
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorophyllin
Nombre de nota coppered trisodium salt
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 724.15