Learn More
Clorofilina, sal de cobre trisódica (grado técnico), TRC
Código de producto. 30009777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009777 1 g 1 g
30011124 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3802351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11006-34-1
Fórmula molecular C34 H31 Cu N4 O6 . 3 Na
Peso molecular (g/mol) 724.15
Sinónimo Cuprate(3-), [(7S,8S)-3-carboxy-5-(carboxymethyl)-13-ethenyl-18-ethyl-7,8-dihydro-2,8,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-7-propanoato(5-)-κN21,κN22,κN23,κN24]-, sodium (1:3), (SP-4-2)-, Chlorine e6, copper deriv., trisodium salt (6CI), Chlorophyllin, copper sodium complex (8CI), Cuprate(3-), [(7S,8S)-3-carboxy-5-(carboxymethyl)-13-ethenyl-18-ethyl-7,8-dihydro-2,8,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-7-propanoato(5-)-κN21,κN22,κN23,κN24]-, trisodium, (SP-4-2)- (9CI), JPM 01-03B, Rovisome I, Sodium-copper chlorin e6
Nombre IUPAC cobre; trisodio; 3-[20-(carboxilatometil)-18-(dioxidometilideno)-8-etenil-13-etil-3,7,12,17-tetrametil-2,3-dihidroporfirina-23-id-2-il]propanoato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].CCC1=C(C)C2=CC3=C(C=C)C(=C4C=C5C(C)C(CCC(=O)[O-])C6=N5[Cu+2]7(N2=C1C=C8C(=C(C(=O)[O-])C(=C6CC(=O)[O-])[N-]78)C)[N-]34)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorophyllin copper trisodium
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H36N4O6.Cu.3Na/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23;;;;/h7,12-14,17,21H,1,8-11H2,2-6H3,(H5,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44);;;;/q;+2;3*+1/p-5
Formula Weight (peso de la fórmula) 723.1233