Learn More
Clorofila, soluble en agua, MP Biomedicals
Código de producto. 11462026 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462026 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11462026 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521022180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    190.05€ / 100 g
    Ahorro 47.95€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorophyll, Water Soluble
CAS 1406-65-1
Fórmula molecular C55H72MgN4O5
Cantidad 100 g
Sinónimo unii-yf5q9ejc8y, chlorophyll a, chlorophyll-a, yf5q9ejc8y, chlorophyll, magnesium, 2e,7r,11r-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 3s,4s,21r-9-ethenyl-14-ethyl-21-methoxycarbonyl-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato 2--kappan23,kappan24,kappan25,kappan26-, sp-4-2, unii-00wnz48or9 component, 2s-1-4r,7s,10s,13s,16s,19r-19-amino-7-2-amino-2-oxo-ethyl-10-3-amino-3-oxo-propyl-13-benzyl-16-4-hydroxyphenyl methyl-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentazacycloicosane-4-carbonyl-n-1s-1-2-amino-2-oxo-ethyl carbamoyl-4-guanidino-butyl pyrro, 2s-1-4r,7s,10s,13s,16s,19r-19-amino-7-2-amino-2-oxo-ethyl-10-3-amino-3-oxo-propyl-13-benzyl-16-4-hydroxyphenyl methyl-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentazacycloicosane-4-carbonyl-n-1s-5-amino-1-2-amino-2-oxo-ethyl carbamoyl pentyl pyrrolid, magnesium, 3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 9-ethenyl-14-ethyl-21-methoxycarbonyl-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato 2--n23,n24,n25,n26-, sp-4-2-3s-3alpha 2e,7s*,11s* ,4beta,21beta
Clave InChI ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
SMILES CCC1=C(C2=NC1=CC3=C(C4=C(C(C(=C4[N-]3)C5=NC(=CC6=NC(=C2)C(=C6C)C=C)C(C5CCC(=O)OCC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)C(=O)OC)[O-])C)C.[Mg+2]
Peso molecular (g/mol) 893.509
PubChem CID 16667503
ChEBI CHEBI:18230