Learn More
Clorofila A (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30009961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009961 10 mg 10 miligramos
30009188 1 mg 1 miligramo
30004377 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009961 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37988010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479-61-8
Fórmula molecular C55 H72 Mg N4 O5
Peso molecular (g/mol) 893.49
Sinónimo Phorbine Magnesium Deriv., Chlorophyll a, Chlorophyll-1, Magnesium Pheophytin, Vegetable Chlorophyll, α-Chlorophyll, (SP-4-2)- [(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl (3S,4S,21R)-9-ethenyl-14-ethyl-21-(methoxycarbonyl)-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato(2-)-κN23,κN24,κN25,κN26]-Magnesium
Nombre IUPAC magnesio; metil (3R,21S,22S)-16-etil-11-etil-12,17,21,26-tetrametil-4-oxo-22-[3-oxo-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-enoxi]propilo]-23,25-diaza-7,24-diazanidahexaciclo[18.2.1.15,8.110,13.115,18.02,6]hexacosa-1,5,8(26),9,11,13(25),14,16,18,20(23)-decaeno-3-carboxilato
SMILES CCC1=C(C)C2=N/C/1=C\c3c(C)c4C(=O)[C@H](C(=O)OC)\C\5=C/6\N=C(\C=C\7/N([Mg]n3c45)\C(=C/2)\C(=C7C)C=C)[C@@H](C)[C@@H]6CCC(=O)OC\C=C(/C)\CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorophyll-A
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 892.5353