Learn More
Clorofila b (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorophyll B |
| CAS | 519-62-0 |
| Fórmula molecular | C55 H70 Mg N4 O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Phorbine, magnesium deriv., Chlorophyll b, Chlorophyll-, β-Chlorophyll, (SP-4-2)-[(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl (3S,4S,21R)-9-ethenyl-14-ethyl-13-formyl-21-(methoxycarbonyl)-4,8,18-trimethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato(2-)-κN23,κN24,κN25,κN26]-Magnesium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C55H71N4O6.Mg/c1-12-38-35(8)42-27-43-36(9)40(23-24-48(61)65-26-25-34(7)22-16-21-33(6)20-15-19-32(5)18-14-17-31(3)4)52(58-43)50-51(55(63)64-11)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-46-39(13-2)41(30-60)47(57-46)29-45(38)56-42;/h12,25,27-33,36,40,51H,1,13-24,26H2,2-11H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b34-25+;/t32-,33-,36+,40+,51-;/m1./s1 |
| SMILES | CCC1=C(C=O)C2=N/C/1=C\c3c(C)c4C(=O)[C@H](C(=O)OC)\C\5=C/6\N=C(\C=C\7/N([Mg]n3c45)\C(=C/2)\C(=C7C)C=C)[C@@H](C)[C@@H]6CCC(=O)OC\C=C(/C)\CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | magnesio;metil (3R,22S)-16-etenil-11-etil-4-hidroxi-12,17,21,26-tetrametil-22-[3-oxo-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-enoxi]propil]-23,25-diazonia-7,24-diazanidahexaciclo[18.2.1.15,8.110,13.115,18.02,6]hexacosa-1(23),2(6),4,8(26),9,11,13(25),14,16,18,20-undecaeno-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 907.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 906.5146 |