Learn More
Clorofonoazo III (grado técnico), TRC
Código de producto. 30364017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364017 1 g 1 g
30353306 500 mg 500 miligramos
30351584 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3753851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1914-99-4
Fórmula molecular C22H16Cl2N4O14P2S2
Peso molecular (g/mol) 757.36
Sinónimo 3,6-bis[(4-Chloro-2-phosphonophenyl)azo]-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid, 3,6-bis[2-(4-Chloro-2-phosphonophenyl)diazenyl]-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid, Chlorphosphonazo III, Dichlorophosphonazo III
Nombre IUPAC 3,6-bis[(E)-(4-cloro-2-fosfonofenil)diazenilo-4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-ácido disulfónico
SMILES Oc1c(N=Nc2ccc(Cl)cc2P(=O)(O)O)c(cc3cc(c(N=Nc4ccc(Cl)cc4P(=O)(O)O)c(O)c13)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorophosphonazo III (Technical Grade)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H16Cl2N4O14P2S2/c23-10-1-3-12(14(7-10)43(31,32)33)25-27-19-16(45(37,38)39)5-9-6-17(46(40,41)42)20(22(30)18(9)21(19)29)28-26-13-4-2-11(24)8-15(13)44(34,35)36/h1-8,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)
Formula Weight (peso de la fórmula) 755.8957