Learn More
Clorofenprocumón, LoGiCal
Código de producto. 30461776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30461776 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30461776 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2539.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorophenprocoumon
CAS 2728-02-1
Nombres de analitos o componentes Chlorophenprocoumon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H15 Cl O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 3-[1-(4-chlorophenyl)propyl]-4-hydroxy-, Coumarin, 3-(p-chloro-α-ethylbenzyl)-4-hydroxy- (6CI,8CI), (±)-p-Chlorophenprocoumon, 3-[1'-(p-Chlorophenyl)propyl]-4-oxycoumarin, Enticide, Oxycoumarin, Ro 1-7627, p-Chlorophenprocoumon
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15ClO3/c1-2-13(11-7-9-12(19)10-8-11)16-17(20)14-5-3-4-6-15(14)22-18(16)21/h3-10,13,20H,2H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 3-[1-(4-clorofenil)propil]-4-hidroxicromen-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 314.76
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.071 g/mol