Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de clorofenol rojo
Código de producto. 15498919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15498919 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15498919 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L10364.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de clorofenol rojo se utiliza en las muestras estándares para indicar el pH. Es una tinción utilizada para detectar el dióxido de cloro en el agua potable.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
Intervalo de transición: pH 4,8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorophenol Red sodium salt
CAS 123333-64-2
Punto de fusión ∽267°C (decomposition)
Fórmula molecular C19H11Cl2O5S
Número MDL MFCD00151199
Cantidad 5 g
Sinónimo chlorphenol red sodium salt
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI QXTPRQZMDKBTAI-UNOMPAQXSA-M
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C(=C1/C=CC(=O)C(Cl)=C1)\C1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC 2-cloro-4-[3-(3-cloro-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol; sodio
Peso molecular (g/mol) 422.25
PubChem CID 131846007
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.26