Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de clorofenol, sal sódica
Código de producto. 10092840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092840 10 g Frasco de vidrio 10 g
11976811 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10092840 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 216310100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123333-64-2 | C19H11Cl2O5S | 422.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123333-64-2
Fórmula molecular C19H11Cl2O5S
Peso molecular (g/mol) 422.25
Número MDL MFCD00151199
Clave InChI QXTPRQZMDKBTAI-UNOMPAQXSA-M
Sinónimo 3', 3''-Dichlorophenolsulfonephthalein, sodium salt
PubChem CID 131846007
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C(=C1/C=CC(=O)C(Cl)=C1)\C1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorophenol Red, sodium salt
Punto de fusión 267.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC 2-cloro-4-[3-(3-cloro-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol; sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.25
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica (575nm, 0.1N NaOH) ca. 1200
Intervalo de transición visual From pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple)
Color Marrón
Cantidad 10 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorophenol Red, sodium salt, water soluble
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.