Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorofenol rojo, puro, grado indicador
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Specifications
Specifications
| Absorbancia | 1000 (at lambda max) (calc. on dried substance) (A (1% min./1cm)) |
| Nombre del producto químico o material | Chlorophenol Red |
| Nombre de nota | Pure |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 572 to 576nm (in 0.1 N NaOH) |
| Pérdida por secado | 8% max. (110°C) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Extinción específica | 1000 min. (575nm, in 0.1N NaOH) |
| Intervalo de transición visual | From pH 4.8 (yellow) to pH 6.4 (purple) |
| Beilstein | 19, II, 104 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chlorophenol Red
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.