Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorofenol rojo, puro, grado indicador
Código de producto. 10487580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10487580 10 g Frasco de vidrio 10 g
10550804 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10487580 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 190040100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4430-20-0 | C19H12Cl2O5S | 423.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4430-20-0
Fórmula molecular C19H12Cl2O5S
Peso molecular (g/mol) 423.26
Número MDL MFCD00005877
Clave InChI WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo CPR, 3', 3''-Dichlorophenylsulfonphthalein
PubChem CID 20486
Nombre IUPAC 2-cloro-4-[3-(3-cloro-4-hidroxifenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Absorbancia 1000 (at lambda max) (calc. on dried substance) (A (1% min./1cm))
Nombre del producto químico o material Chlorophenol Red
Nombre de nota Pure
Beilstein 19, II, 104
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 572 to 576nm (in 0.1 N NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.26
Pérdida por secado 8% max. (110°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 1000 min. (575nm, in 0.1N NaOH)
Intervalo de transición visual From pH 4.8 (yellow) to pH 6.4 (purple)
Color Blanco a crema
Cantidad 10 g
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorophenol Red
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.