Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de clorofenol
Código de producto. 11417254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417254 25 g 25 g
11407254 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417254 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21623.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4430-20-0 | C19H12Cl2O5S | 423.26 g/mol
Used to detect chlorine dioxide in drinking water. Transition Interval: From pH 4.8 (yellow) to pH 6.7 (violet). Also used in transport studies of goldfish renal tubules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para detectar dióxido de cloro en el agua potable. Intervalo de transición: pH de 4,8 (amarillo) a 6,7 (violeta). También se emplea en estudios de transporte de túbulos renales de carpa dorada.
Solubilidad
Soluble en agua (30 mg/ml), etanol (80 mg/ml) y metilcelosolve (50 mg/ml).
Notas
Intervalo de transición: pH de 4,8 (amarillo) a 6,4 (rojo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4430-20-0
Fórmula molecular C19H12Cl2O5S
Peso molecular (g/mol) 423.26
Número MDL MFCD00005877
Clave InChI WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorophenol red, chlorphenol red, chlorphenolsulfonphthalein, dichlorophenolsulfonephthalein, 3,3-bis 3-chloro-4-hydroxyphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, chlorophenol red indicator, 3',3-dichlorophenolsulfonphthalein, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2-chloro, 3',3'-dichlorophenolsulfonaphthalein, 3',3-dichlorophenol-sulfonphthalein
PubChem CID 20486
Nombre IUPAC 2-cloro-4-[3-(3-cloro-4-hidroxifenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorophenol Red
Cantidad 25 g
Beilstein 354053
Información de solubilidad Soluble in water (30mg/ml),ethanol (80mg/ml),and methyl cellusolve (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.28