Learn More
Cloruro de cloropentaamminoautenioIII), 33,5 % mínimo de Ru, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326038 5 g 5 g
11316038 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010520.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18532-87-1 | Cl3H15N5Ru | 292.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18532-87-1
Fórmula molecular Cl3H15N5Ru
Peso molecular (g/mol) 292.58
Número MDL MFCD00011529
Clave InChI HLAVJMYZYQTXAH-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Pentaamminechlororuthenium(III) chloride
Nombre IUPAC ruthenium(3+) pentaamine trichloride
SMILES N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloropentaammineruthenium(III) chloride
Color Naranja-amarillo
Fórmula lineal [RuCl(NH3)5]Cl2
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.58
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 33,5 % mín.
Forma física Microcristales