Learn More
Cloruro de cloropentaamminerodio(III), 34,5 % mínimo de Rh, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306038 0.5 g 0.50 g
11396028 1 g 1 g
11386028 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11306038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010519.02
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13820-95-6 | Cl3H15N5Rh | 294.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13820-95-6
Fórmula molecular Cl3H15N5Rh
Peso molecular (g/mol) 294.41
Número MDL MFCD00135665
Clave InChI ICJGGTVWZZBROS-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC rhodium(3+) pentaamine trichloride
SMILES N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloropentaamminerhodium(III) chloride
Punto de fusión (decomposition)
Cantidad 0.5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.42
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 34,5% min.
Forma física Microcristales