Learn More
Cloruro de cloropentaamminairidio(III), 99,9 % (base metálica), 49,6 % mínimo de Ir, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389397 1 g 1 g
11399397 0.25 g 0.25 g
11309407 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041006.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15742-38-8 | Cl3H15IrN5 | 383.722 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15742-38-8
Fórmula molecular Cl3H15IrN5
Peso molecular (g/mol) 383.722
Número MDL MFCD00798542
Clave InChI DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo chloropentaammineiridium iii chloride, cl3ir.5nh3, chloropentaammineiridium iii chloride, ir min, pentaamminechloroiridium iii chloride trace metals basis
PubChem CID 15541975
Nombre IUPAC azano; tricloroiridio
SMILES N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloropentaammineiridium(III) chloride
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco a amarillo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal [IrCl(NH3)5]Cl2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.73
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 49,6% mín.
Forma física Polvo