Learn More
Cloruro de cloropentaminocobalto(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331309 2 g 2 g
11341309 10 g 10 g
11351309 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013765.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13859-51-3
Chloropentaamminecobalt(III) chloride is doped with polyvinyl acetate to prepare polymeric films, which enhances the optical conductivity. It is also used to prepare the corresponding hydrogen sulfate complex by reacting with sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13859-51-3
Número MDL MFCD00064728
Sinónimo chlorpentaaminecobalt, chloropentaamminecobalt iii dichloride, pentaaminechlorocobalt dichloride, pentaamminechlorocobalt dichloride, chloropentaminecobalt iii chloride, pentaaminechlorocobalt iii chloride, cobalt 3+ chloropentammine chloride, pentaamminechlorocobalt 2+ dichloride, cobalt 3+ , pentaammine-, trichloride, cobalt 2+ , pentaamminechloro-, dichloride, oc-6-22
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Punto de fusión (decomposition)
Color Morado
Densidad 1.819 g/mL
Olor Odorless
Fórmula lineal [CoCl(NH3)5]Cl2
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.44
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloropentaamminecobalt(III) chloride