Learn More
Cloroparafina C24 56% Cl 1000 μg/mL en ciclohexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mL |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Disolvente o matriz | Cyclohexane |