Learn More
Cloroparafina C10-C13 55,5% Cl 1000 μg/mL en ciclohexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30325873 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30325873 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREY23105500CY
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Disolvente o matriz Cyclohexane