Learn More
Cloroparafina C10-C13 55,5% Cl 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mL |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Disolvente o matriz | Methanol |