Learn More
Cloronitrometano, TRC
Código de producto. 17944335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944335 500 mg 500 miligramos
17911555 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17944335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC373930500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794-84-9
Fórmula molecular C H2 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 95.49
Sinónimo Chloro-nitromethane
Nombre IUPAC cloro(nitro)metano
SMILES [O-][N+](=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloronitromethane
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH2ClNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.9774
Porcentaje de pureza >95%