Learn More
Cloroneb, TRC
Código de producto. 30359251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359251 100 mg 100 miligramos
30355657 1 g 1 g
30349428 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC370935100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2675-77-6
Fórmula molecular C8 H8 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 207.05
Sinónimo 1,4-Dichloro-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dichloro-1,4-dimethoxybenzene, Chloroneb, Demosan, Demosan 65W, FloPro D, NSC 151546, Soil Fungicide 1823
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2,5-dimetoxibenceno
SMILES COc1cc(Cl)c(OC)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroneb
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Cl2O2/c1-11-7-3-6(10)8(12-2)4-5(7)9/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.9901