Learn More
Clorometiltrimetilsilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042530 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10042530 25 g 25 g
10052530 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10042530 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194760250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.60€
    55.65€ / 25 g
    Ahorro 5.95€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2344-80-1 | C4H11ClSi | 122.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2344-80-1
Fórmula molecular C4H11ClSi
Peso molecular (g/mol) 122.67
Número MDL MFCD00000878
Clave InChI OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl trimethylsilane, silane, chloromethyl trimethyl, trimethylsilyl methyl chloride, chloromethyl trimethyl silane, ch3 3sich2cl, tmcms, pubchem13668, trimethylchloromethylsilane
PubChem CID 75361
Nombre IUPAC silano de diazometil(trimetil)
SMILES C[Si](C)(C)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyltrimethylsilane
Nombre de nota 98+%
Color Incolora
Densidad 0.8790g/mL
Punto de ebullición 97.0°C to 98.0°C
Temperatura de inflamación −2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiCH2Cl
Índice de refracción 1.4165 to 1.4185
Cantidad 25 g
Beilstein 04, III, 1844
Fieser 12,118; 13,76
Gravedad específica 0.879
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.67
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloromethyltrimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.