Learn More
Ácido clorometilfosfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254874 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15254874 5 g Frasco de vidrio 5 g
15234874 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15254874 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451600050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2565-58-4
Fórmula molecular CH4ClO3P
Peso molecular (g/mol) 130.46
Número MDL MFCD00013955
Clave InChI MOFCYHDQWIZKMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl phosphonic acid, phosphonic acid, chloromethyl, chloromethanephosphonic acid, phosphonic acid, p-chloromethyl, monochloromethyl phosphonic acid, chloromethylphosphite, phosphonomethyl chloride, chloromethyl-phosphonicaci, phosphonic acid,p-chloromethyl, chloromethyl phosphonic acid, 98 %
PubChem CID 75723
Nombre IUPAC ácido clorometilfosfónico
SMILES OP(O)(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethylphosphonic Acid
Punto de fusión 88.0°C to 92.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.47
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloromethylphosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.