Learn More
Mezcla de clorometilisotiazolino-metilisotiazolinona (~10% en agua), TRC
Código de producto. 30004549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004549 25 g 25 g
30010186 100 g 100 g
30012351 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38734525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55965-84-9
Fórmula molecular ((C4 H4 Cl N O S)c(C4 H5 N O S)c)mix
Peso molecular (g/mol) 264.7523
Sinónimo 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-, mixt. contg. (9CI), 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one-2-methyl-4-isothiazolin-3-one mixt., 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one-2-methyl-4-isothiazolin-3-one mixture, A 14, A 14 (antimicrobial), Acticide 14, Acticide 5008, Acticide LG, Acticide MV, Acticide MV 14, Acticide RS, Actocode MV, Alchinol D 15, Amerstat 252, BEK 500, Bio-Perge, Biocide K, Biocide K 10ME, Biocide K 10SG, Biocide SMB, Bodedex forte, Bodoxin, CI 15, CIT-MIT 14, CMIT-MIT mixt., Canguard CM 14, Canguard CM 1P5, Chloromethylisothiazolinone-methylisothiazolinone mixt., Fennosan IT 21, HY 606D, Hokucide R 150, Hydorol D 15, Isocil, Isocil (antibacterial), Isocil RW, Isothiazolinone chloride, JE 120, K 10SG, K 18500, KKM 43, KS 2, Kathon, Kathon 886, Kathon 886F, Kathon 886MW, Kathon 886W, Kathon CF 1400, Kathon CG, Kathon CG 110, Kathon CG/ICP, Kathon CG/ICP II, Kathon EDC, Kathon FP 1.5, Kathon ICP, Kathon LX, Kathon LX 1.5, Kathon LX 1400, Kathon LX Plus, Kathon LX-SF, Kathon LX-SF 25, Kathon LXE, Kathon MWC, Kathon PFM, Kathon RH 886, Kathon WT, Kathon biocide, Kordek MIX, Kuriverter EC 503, LH 2, LH 2 (corrosion inhibitor), LXE, Legend MK, M 30, M 30 (antibacterial), MBC 215, MV, Methylisothiazolinone-chloromethylisothiazolinone mixt., Methylchloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone Mixture, Microcide III, Mirecide KW, Mirecide KW 600, Nalco 7330, Nipacide 15TR, Nipacide CI, Nipacide CI 15, Nipacide CI 15MV, Nipaguard CMB, Odycide B 330, Preventol D 7, ProClin 150, ProClin 200, ProClin 300, RHZL 03, RS, Rocima 625, SD 818, SD 818 (antibacterial), SS 411GY, Sharomix MCI, Slaoff 360, Somacide RS, Spectrus NX 1106, TST 25, Trelin CT, Tret-O-Lite XC 215, Yisaizuolintong, Zonen C, Zonen F, Zonen FP
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metil-isotiazol-3-ona; 2-metilisotiazol-3-una
SMILES CN1SC=CC1=O.CN2SC(=CC2=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethylisothiazolinone-methylisothiazolinone Mixture
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClNOS.C4H5NOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6;1-5-4(6)2-3-7-5/h2H,1H3;2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.9794
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chloromethylisothiazolinone-methylisothiazolinone Mixture ~10%